L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PTFE balls, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H964-06 H964-18 H964-03 H964-09 H964-15 H964-21
BOHLH964-06EA 174 EUR InStock
BOHLH964-06 BOHLH964-18 BOHLH964-03 BOHLH964-09 BOHLH964-15 BOHLH964-21
PTFE balls, BOLA
Perles Billes de plastique
Made from solid PTFE, with smooth surface.
For extension of surfaces of e.g. distillation apparatus; as splash guard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité