Ground joint reducing set, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H981-14
BOHLH981-14EA 138 EUR InStock
BOHLH981-14
Ground joint reducing set, BOLA
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Ground joint reducing set, PTFE, consisting of reducing rings graduated for bridging different cone and socket sizes.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance –200 to +250 °C
  • Suitable for vacuum applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité