Screw caps with aperture, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H989-40
BOHLH989-40EA 11 EUR InStock
BOHLH989-40
Screw caps with aperture, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw cap, made of PPS, with handy knurl, with aperture.
  • Diameter of aperture: 28 mm
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from –20 to +250 °C
  • Suitable gasket rings are available separately
As joining piece between tubes with flange and tubes with GL thread.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité