Screw caps with aperture, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H999-45
BOHLH999-45EA 3.8 EUR InStock
BOHLH999-45
Screw caps with aperture, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw caps, made of PP, with handy knurl.
  • Diameter of aperture: 34 mm
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance: from –20 to +110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité