Eco stopcock plugs for lateral burettes, with bore and taper 1:10, BOLA
Fournisseur: Bohlender
J1265-10
BOHLJ1265-10EA 22.5 EUR InStock
BOHLJ1265-10
Eco stopcock plugs for lateral burettes, with bore and taper 1:10, BOLA
Robinets d'arrêt
PTFE/PP.
  • Temperature resistance: from –10 to +120 °C
  • Universal chemical resistance
  • Taper: 1:10
With bore, smooth surface, with grip and nut made of PP, washer included.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité