b.safe Raccord aveugle PFAS Analytic
Fournisseur: Bohlender
M401-01
BOHLM401-01EA 59.5 EUR InStock
BOHLM401-01
b.safe Raccord aveugle PFAS Analytic
Raccords et connecteurs
Pour fermer les connexions inutilisées sur b.safe Caps PFAS Analytic.
  • Fabriqué en PE
  • Pour l'analyse des PFAS
  • Avec surface de préhension ergonomique
  • montage facile
Raccords aveugles en PE pour la fermeture étanche des connecteurs inutilisés sur les b.safe Caps PFAS Analytic. Avec surface de préhension ergonomique pour un montage facile.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité