b.safe Valve d'air PFAS analytique
Fournisseur: Bohlender
M405-01
BOHLM405-01EA 65.4 EUR InStock
BOHLM405-01
b.safe Valve d'air PFAS analytique
Vannes Vannes de régulation d'air
b.safe Air Valve PFAS Analytic, sans polyhalooléfines, adaptée à l'analyse PFAS sans restrictions.
  • Corps de vanne en PP avec raccord (filetage UNF ¹/₄" 28G) adapté aux bouchons b.safe
  • Couvercle avec ouverture de ventilation et connexion Luerlock
  • Clapet anti-retour intégré
  • Diaphragme amont en PP (1 μm)
  • Y compris indicateur de changement amovible
Pour l’extraction des éluants dans le cadre de l’analyse PFAS. La vanne d'air b.safe est particulièrement adaptée au débit en HPLC. Le clapet anti-retour intégré évite l'évaporation des solvants et laisse circuler l'air ambiant dans la bouteille en cas de vide. La membrane PP en amont retient les particules polluantes et autres contaminations de l'extérieur, mais n'interfère pas avec l'analyse sensible du PFAS.
La durée de vie de six mois de la vanne d'air peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur l'indicateur de durée de vie et en remplaçant la vanne en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant la date de remplacement à la main et en clipsant l'indicateur de durée de vie à l'endroit. soupape.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité