b.safe Screw Caps
Fournisseur: Bohlender
M575-01
BOHLM575-01EA 10 EUR InStock
BOHLM575-01
b.safe Screw Caps
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw cap made of PP with handy knurl and internal PTFE/silicone gasket. After assembly, the product is only exposed to PTFE.
  • Made of PP
  • Very good chemical resistance
  • Equipped with PTFE/silicone seal
Screw caps are designed for closing unused connections on a b.safe Distributor for flushing bottles, or also to close eluent bottles during the flushing process.
New Product
Collapse All
Filetage Matière Numéro de catalogue VWR Quantité
GL 45 PP BOHLM575-01
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité