Adaptateur pour filtre de sortie d'air EL, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M630-14
BOHLM630-14EA 92.9 EUR InStock
BOHLM630-14
Adaptateur pour filtre de sortie d'air EL, b.safe
Raccords et connecteurs
Adaptateur pour une installation peu encombrante du filtre d'évacuation b.safe (filetage GL 14) sur le bouchon de vidange b.safe avec filetage NPT ¹/₈".
  • Avec filetage NPT ¹/₈" pour bouchon de vidange b.safe
  • Fabriqué en PE-EL
  • Installation peu encombrante
Pour le raccordement de filtres d'évacuation ou de tuyaux de ventilation b.safe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité