Filter disc, BOLA
Fournisseur: Bohlender
N1565-12
BOHLN1565-12EA 178 EUR InStock
BOHLN1565-12
Filter disc, BOLA
Filtres Disques filtrants
Filter disc made of porous PTFE.
Temperature resistance: –200 to 250 °C
Certifications: Conforms to FDA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité