Vacuum filter funnels, BOLA
Fournisseur: Bohlender
N1658-08
BOHLN1658-08EA 873 EUR InStock
BOHLN1658-08
Vacuum filter funnels, BOLA
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
PTFE filtration unit made with cone for connection to a vessel and socket.
  • Multi-stage hose connector with integrated lock screw for vacuum tubing
  • Exchangeable filtering membrane
  • Filling vessel made of PFA with PTFE lid for protection against contaminations
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité