Filtre pouvant permettre le positionnement de 3 membranes diffrentes sous vide de haute de pression 1500 mbar pour membrane 47mm. Surface de filtration 3 x 14,1 cm. Pour fixation de tuyau diam ext 6,35 mm, diam du corps ext 62mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Filtre pouvant permettre le positionnement de 3 membranes diffrentes sous vide de haute de pression 1500 mbar pour membrane 47mm. Surface de filtration 3 x 14,1 cm. Pour fixation de tuyau diam ext 6,35 mm, diam du corps ext 62mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Filtre pouvant permettre le positionnement de 3 membranes différentes sous vide de haute de pression 1500 mbar pour membrane 47mm. Surface de filtration 3 x 14,1 cm². Pour fixation de tuyau diam ext 6,35 mm, diam du corps ext 62mm 1 * 1 Pce BOHLN1682-08 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou