Capteur Pt100 encapsul dans un tube en acier inoxydable PTFE (1.4571). Sonde de temprature 8 mm, pointe 6 mm, bague du collier 12 mm. Connexion par un accouplement (type Lemo, taille de douille 1, 4 ples) fix directement l'extrmit de la sonde 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Capteur Pt100 encapsul dans un tube en acier inoxydable PTFE (1.4571). Sonde de temprature 8 mm, pointe 6 mm, bague du collier 12 mm. Connexion par un accouplement (type Lemo, taille de douille 1, 4 ples) fix directement l'extrmit de la sonde 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capteur Pt100 encapsulé dans un tube en acier inoxydable PTFE (1.4571). Sonde de température 8 mm, pointe 6 mm, bague du collier 12 mm. Connexion par un accouplement (type Lemo, taille de douille 1, 4 pôles) fixé directement à l'extrémité de la sonde 1 * 1 Pce BOHLP1734-25 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou