Total immersion temperature probes, Lemo®, BOLA
Fournisseur: Bohlender
P1790-20
BOHLP1790-20EA 354 EUR InStock
BOHLP1790-20
Total immersion temperature probes, Lemo®, BOLA
Sondes de température
Total immersion PTFE probe (class A, PRT 100), with white PTFE-coated cable.
  • Coupling (type Lemo®, socket size 1, 4- pole) and collar ring Ø 5 mm
  • Typical response times of T 50 is 4 to 6 seconds and T 90 is 6 to 8 seconds
Used for measuring temperatures in autoclaves and can be immersed totally into the liquid.
Certifications: FDA confirmed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité