SONDES DIMMERSION LEMO PT 100, L 50 mm 4 mm, FICHE LEMO TAILLE 1, LONGUEUR UTILE: 50 mm AVEC CABLE DE RACCORDEMENT DE 4000 mm ENROBEE DE PFA 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
SONDES DIMMERSION LEMO PT 100, L 50 mm 4 mm, FICHE LEMO TAILLE 1, LONGUEUR UTILE: 50 mm AVEC CABLE DE RACCORDEMENT DE 4000 mm ENROBEE DE PFA 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONDES D´IMMERSION LEMO PT 100, L 50 mm Ø 4 mm, FICHE LEMO TAILLE 1, LONGUEUR UTILE: 50 mm AVEC CABLE DE RACCORDEMENT DE 4000 mm ENROBEE DE PFA 1 * 1 Pce BOHLP1792-20 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou