Raccordement du tube à déchets, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1105-25
BOHLR1105-25EA 250 EUR InStock
BOHLR1105-25
Raccordement du tube à déchets, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Pour le raccordement en toute sécurité des bidons des armoires de sécurité à un système d'élimination des déchets avec des tubes à déchets b.safe.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Un accessoire approprié pour la protection incendie est disponible séparément
Support pour armoires de sécurité d'une épaisseur de paroi de max. 100 mm et alésage Ø 28 mm, contre-écrou avec joints silicone pour fixation par clamp, 2 raccords GL 25 mâle pour raccordement aux Waste Tubes b.safe.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité