Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Support de bureau pour tuyaux d'évacuation, b.safe

Fournisseur: Bohlender
R1110-32
BOHLR1110-32EA 147 EUR InStock
BOHLR1110-32
Support de bureau pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Intégrez les bouchons du système b.safe et les entonnoirs b.safe dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les déchets de solvants liquides peuvent être acheminés directement dans des bidons via les conduites d'évacuation b.safe.

  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Résistance chimique: ++ très bien
  • Résistance à la température : de −50 à 80 °C
  • Conductivité: 1 000 kOhms
  • Connexion 1: GL 45 mâle
  • Connexion 2: 32 mm Ext.Ø

Convient aux plateaux d'une épaisseur de 10 à 35 mm et d'un diamètre d'alésage de 35 mm, fixation facile par joint autocollant et sans silicone et contre-écrou. Raccordement côté supérieur : filetage mâle GL 45 pour installer un entonnoir b.safe avec bouchon à vis GL 45 ou un System Cap GL 45 b.safe. Connexion en bas: Ø ext. 32 mm pour raccordement direct avec des raccords de tuyaux rigides b.safe, peut être raccourci si nécessaire.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité