Supports de bureau pour tubes à déchets, b.safe Multiport II
Fournisseur: Bohlender
R1127-02
BOHLR1127-02EA 280 EUR InStock
BOHLR1127-02
Supports de bureau pour tubes à déchets, b.safe Multiport II
Tuyaux Transfer Tubing
Une connexion pour jusqu'à 2 systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les tubes de déchets b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Les déchets de solvants liquides peuvent être acheminés directement de l'appareil HPLC vers le bidon de collecte
  • Le tuyau unique est connecté en le poussant simplement dans le contre-écrou de la pièce de jonction.
  • Les possibilités de combinaison des connecteurs, comme par ex. coude, coude de tuyau, permet de nombreuses installations différentes
Fabriqué en PE-EX dissipative, adapté aux carrelages d'une épaisseur de 10 à 35 mm, fixation facile par contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux connexions sur les côtés, tous les filetages sont inclinés pour fournir une inclinaison supplémentaire et une connexion des tubes sans flexion. Connexions sur la face supérieure : Capillaires 2×2 (filetage femelle UNF ¹/₄") pour connecter les capillaires avec les raccords b.safe, raccord de tube 2×1 (filetage femelle NPT ¹/₈") pour raccords de tuyaux. Connexions en bas : Ext.Ø 32 mm pour connexion directe avec des connexions de tuyaux rigides b.safe.
Informations de commande: Les raccords et raccords de tuyaux ne sont pas inclus dans la livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité