Capuchon aveugle pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1160-05
BOHLR1160-05EA 26.6 EUR InStock
BOHLR1160-05
Capuchon aveugle pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Capuchon en PE-EX avec plaque d'étanchéité conique pressée en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique.
Capuchon d'étanchéité adapté aux raccords clamp pour tube Ø ext. 32 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité