Support pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1163-32
BOHLR1163-32EA 38.9 EUR InStock
BOHLR1163-32
Support pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Kit composé de (1) plaque de base avec filetage femelle M8, (1) tige filetée M8, longueur 200 mm, (1) collier de serrage avec filetage femelle M8 pour tube ext. Ø 32 mm et matériel de fixation pour montage au mur ou sous ordinateurs de bureau.
  • Dimensions de la plaque de base: 80×30×3 mm
Fixez la plaque de base au mur. Connectez d'abord la tige filetée au collier de serrage, puis connectez le collier de serrage à la plaque de base. Assurez-vous d'aligner correctement la pince. Ouvrez le collier, clipsez le tuyau d'évacuation b.safe et refermez le collier.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité