Support de montage de bureau pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1165-03
BOHLR1165-03EA 28.6 EUR InStock
BOHLR1165-03
Support de montage de bureau pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Crochets muraux
Zone de contact avec tampon de colle sans silicone et 2 alésages Ø 4,2 mm pour une fixation antidérapante sur le bureau.
  • Plaque d'angle noire en acier, revêtue de poudre
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement pour joindre des tubes et des tuyaux avec des raccords et des connecteurs de tuyau appropriés sans les plier
Les tuyaux d'évacuation avec un tube de Ø 32 mm peuvent être fixés et ajustés en hauteur sur le côté long de la plaque en utilisant les supports magnétiques b.safe appropriés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité