Adaptateur d'alésage, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1169-54
BOHLR1169-54EA 109 EUR InStock
BOHLR1169-54
Adaptateur d'alésage, b.safe
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Fabriqué en PE, pour réduire le diamètre d'alésage des tables ou plans de travail d'env. 54 à 30 mm pour garantir une installation sûre, par ex. Supports de bureau b.safe ou multiports b.safe dans les alésages correspondants. Composé d'une partie supérieure, d'une rondelle de blocage et d'un joint en silicone pour éviter la rotation et le glissement lors de l'installation.
  • Assurer une installation sécuritaire
  • Évitez de tourner et de glisser pendant l'installation
  • Adaptation des alésages existants
Adaptation des alésages existants pour l'assemblage de b.safe Desktop Mounts ou de b.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité