Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Connecteur coudé, b.safe

Fournisseur: Bohlender
R1174-01
BOHLR1174-01EA 175 EUR InStock
BOHLR1174-01
Connecteur coudé, b.safe
Raccords et connecteurs
Tube coudé d'environ 90°, en PE-EX dissipateur d'électricité statique.

  • Résistance chimique: ++ très bien
  • Résistance à la température : de −50 à 80 °C
  • Conductivité: 1.000 kOhm
  • Matériel: PE-EX
  • Raccordement 1 : raccord à pince, Ø 32 mm
  • Raccordement 2 : tube Ø 32 mm
  • Dimensions hors tout : 79×89 mm

Raccordement 1 : contre-écrou et bague de serrage pour l'insertion et le serrage des tuyaux d'évacuation b.safe avec Ext.Ø. 32 mm. Raccordement 2 : soit un contre-écrou et une bague de serrage pour le serrage des tuyaux d'évacuation b.safe, soit un filetage mâle GL25 pour la transition vers des tuyaux d'évacuation flexibles b.safe.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité