Raccord coudé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1185-01
BOHLR1185-01EA 175 EUR InStock
BOHLR1185-01
Raccord coudé, b.safe
Raccords et connecteurs
Pièce angulaire d'environ 90° en PE-EX dissipateur d'électricité statique.
Raccord 1 : Contre-écrou et bague de serrage pour l'insertion et le serrage des tuyaux d'évacuation b.safe avec Ø ext. 32 mm.
Raccord 2 : Filetage mâle GL 25 pour la transition vers les tubes flexibles b.safe Waste.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité