Tubes de connexion en T pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1190-01
BOHLR1190-01EA 306 EUR InStock
BOHLR1190-01
Tubes de connexion en T pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Raccords et connecteurs
Connecteur en forme de T fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique.
Raccords latéraux avec écrou-raccord et bague de serrage pour insérer et serrer les tuyaux d'évacuation b.safe de Ø 32 mm. Raccord central avec filetage mâle GL 25 pour installer par exemple des tuyaux d'évacuation b.safe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité