Tubes de connexion en T pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1192-01
BOHLR1192-01EA 295 EUR InStock
BOHLR1192-01
Tubes de connexion en T pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Raccords et connecteurs
Connecteur en forme de T fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique.
Avec 3× écrou-raccord et bague de serrage pour insérer et serrer les tuyaux d'évacuation b.safe avec Ø ext. 32 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité