Tube de raccordement en Y pour Waste Pipes. en PE-EX. longueur totale 120 mm. 2x raccordement de serrage pour dia.ext. 32 mm avec pente intgre de 2 des deux cts. 1x GL25 mle au milieu 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Tube de raccordement en Y pour Waste Pipes. en PE-EX. longueur totale 120 mm. 2x raccordement de serrage pour dia.ext. 32 mm avec pente intgre de 2 des deux cts. 1x GL25 mle au milieu 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tube de raccordement en Y pour Waste Pipes. en PE-EX. longueur totale 120 mm. 2x raccordement de serrage pour dia.ext. 32 mm avec pente intégrée de 2° des deux côtés. 1x GL25 mâle au milieu 1 * 1 Pce BOHLR1196-01 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou