Robinet d'arrêt coudé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1201-05
BOHLR1201-05EA 277 EUR InStock
BOHLR1201-05
Robinet d'arrêt coudé, b.safe
Robinets d'arrêt
Raccord coudé à 90°. Pour connecter les b.safe Waste Tubes aux b.safe Waste Caps sans les plier. Robinet d'arrêt intégré avec bouchon en PTFE-EX pour arrêter le flux dans les b.safe Waste Tubes lorsque les bidons doivent être échangés ou vidés.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Écrou-raccord solidement fixé en PPS-EX avec filetage femelle GL 25
  • Dimension extérieure : 34×52×102 mm
Pour connecter les b.safe Waste Tubes aux b.safe Waste Caps GL 25 sans les plier. Pas d'écoulement des b.safe Waste Tubes lors du remplacement des bidons de collecte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité