Robinet d'arrêt, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1203-01
BOHLR1203-01EA 267 EUR InStock
BOHLR1203-01
Robinet d'arrêt, b.safe
Robinets d'arrêt
La position de la poignée indique si le passage est ouvert ou fermé.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Ecrou-raccord solidement fixé en PPS-EX avec filetage femelle GL 25
  • Robinet d'arrêt intégré pour interrompre l'écoulement
  • Dimension extérieure : 42×55×116 mm
Pièce de raccordement en PE-EX dissipateur d'électricité statique avec filetage mâle GL 25, écrou-raccord fixe en PPS-EX avec filetage femelle GL 25 et robinet d'arrêt intégré pour interrompre le flux. La position de la poignée indique si le passage est ouvert ou fermé.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité