Connecteurs en Y, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1220-03
BOHLR1220-03EA 180 EUR InStock
BOHLR1220-03
Connecteurs en Y, b.safe
Raccords et connecteurs
Combinez 2 tubes à déchets b.safe à une seule sortie.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Avec support mural en option
Trois raccords filetage mâle GL 25. Deux alésages de Ø 5,5 mm pour un montage mural en option.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité