Bouchon de vidange pour système de raccord coudé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1227-01
BOHLR1227-01EA 57.2 EUR InStock
BOHLR1227-01
Bouchon de vidange pour système de raccord coudé, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Bouchon à vis pour filetage GL 25 en PPS avec raccord coudé rotatif avec filetage mâle GL 25 et larmier au filetage intérieur GL 25.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Gain de place
  • Sans affaissement
Un angle d'env. 93° permet une connexion des tubes à déchets b.safe aux bouchons à déchets du système b.safe. La position du raccord de tube est librement sélectionnable grâce au raccord coudé rotatif. Le bord d'égouttement du bouchon à vis GL 25 garantit que même de petites quantités de solvants peuvent être introduites sans fuite dans le récipient à déchets.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité