Sink XL, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1250-40
BOHLR1250-40EA 1260 EUR InStock
BOHLR1250-40
Sink XL, b.safe
Robinets et éviers Éviers
Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique, avec fond incliné pour une vidange complète.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Avec câble de mise à la terre installé
  • Peut être entièrement recouvert
A intégrer dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail pour une élimination facile de grandes quantités de déchets de solvants liquides. Raccord fileté GL 25 pour connecter les tubes à déchets b.safe qui transportent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons.
Drain de Ø 60 mm avec tamis amovible.More Product Information
Collapse All
Désignation Capacité l×p×h int. Connexion Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
b.safe Sink XL 38 L 400×400×250 mm GL 25 male (bottom) 1 BOHLR1250-40
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité