Système de bouchons de déchets capacitifs, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1325-60
BOHLR1325-60EA 612 EUR InStock
BOHLR1325-60
Système de bouchons de déchets capacitifs, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Pour éviter le débordement des bidons grâce à la connexion d'un bouchon de vidange capacitif à un écran b.safe pour le contrôle électronique du niveau. Grâce à l'utilisation de tubes d'évacuation b.safe, les déchets de solvants sont acheminés directement dans le bidon, les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'échappement à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau de ventilation.
  • Fabriqué en plastique haute performance
  • Thermiquement et chimiquement stable
  • Bonne préhension pour un assemblage facile, un travail sûr et des processus améliorés
Bouchon à vis en PPS, insert mobile en PE-EX conducteur, capteur fixe pour le contrôle de niveau capacitif avec câble (0,5 m). Avec 1 connecteur de tuyau GL 25 adapté aux tubes à déchets b.safe et 1 connecteur GL14 pour la fixation du tuyau de ventilation b.safe ou d'un filtre d'échappement b.safe.
Conception et contenu de la livraison selon le tableau.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité