L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Système de bouchons de déchets capacitifs, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1325-60
BOHLR1325-60EA 615 EUR InStock
BOHLR1325-60
Système de bouchons de déchets capacitifs, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Pour éviter le débordement des bidons grâce à la connexion d'un bouchon de vidange capacitif à un écran b.safe pour le contrôle électronique du niveau. Grâce à l'utilisation de tubes d'évacuation b.safe, les déchets de solvants sont acheminés directement dans le bidon, les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'échappement à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau de ventilation.
  • Fabriqué en plastique haute performance
  • Thermiquement et chimiquement stable
  • Bonne préhension pour un assemblage facile, un travail sûr et des processus améliorés
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité