Bidon S60/61. 5l. en PE-HD-EX antistatique. avec filetage S60/61 (DIN60 /61). embout droit. dimensions: longueur 195 x largeur 165 x hauteur 230mm. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Bidon S60/61. 5l. en PE-HD-EX antistatique. avec filetage S60/61 (DIN60 /61). embout droit. dimensions: longueur 195 x largeur 165 x hauteur 230mm. 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Bidon S60/61. 5l. en PE-HD-EX antistatique. avec filetage S60/61 (DIN60 /61). embout droit. dimensions: longueur 195 x largeur 165 x hauteur 230mm. 1 * 1 Pce BOHLR231-05 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou