Fixation pour protection incendie, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R580-05
BOHLR580-05EA 247 EUR InStock
BOHLR580-05
Fixation pour protection incendie, b.safe
Raccords et connecteurs
Boîtier en tôle avec insert en plâtre pour la protection incendie des supports d'armoires ou de tubes dans les armoires de sécurité.
  • Comprend 8 vis de fixation
Pour la protection incendie des supports d'armoire b.safe GL 25 dans les armoires de sécurité.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité