Disc sensor, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R640-05
BOHLR640-05EA 339 EUR InStock
BOHLR640-05
Disc sensor, b.safe
Capteurs de niveau
Dispositif optionnel pour le contrôle du niveau de remplissage ou du niveau de vide dans les conteneurs et les bidons en matériaux non conducteurs.
  • Évitez les déversements de bidons en vous connectant au b.safe Mini-Display ou au b.safe Display pour un contrôle électronique des niveaux
  • Les câbles signalétiques pour connecter le capteur de disque avec un boîtier d'alarme sont vendus séparément
Le capteur est fixé à l'extérieur d'un conteneur à l'aide du matériel de fixation fourni (bandes adhésives ou ruban adhésif) à une hauteur de contrôle de niveau déterminée. Le capteur est relié par un câble signalétique à un boîtier d'alarme (b.safe Mini-Display ou b.safe Display). Ne convient pas pour une utilisation dans les zones explosives ou avec un amplificateur isolé.
Informations sur les accessoires: Les rubans ou bandes auto-agrippants peuvent être enfilés dans les supports latéraux (ruban) ou simplement collés sur le conteneur et le capteur (bandes). Pour la vidange, le capteur peut être facilement enlevé et ensuite réattaché à la bonne position, ou entièrement repositionné.
Informations de commande: Les câbles signalétiques ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité