b.safe Blind Plug
Fournisseur: Bohlender
R642-10
BOHLR642-10EA 32.5 EUR InStock
BOHLR642-10
b.safe Blind Plug
Raccords et connecteurs
Blind plug to avoid a permanent alarm due to an unused sensor input on a b.safe Mini-Display 2-channel version.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité