Amplificateur Sparateur. Botier en ABS (IP66). dimensions exterieures:longueur 200 x largeur 200 x hauteur 40mm. avec cbles de signal pour l'exploration de 1 b.safe Capteurs de Niveau et alimentation lectrique (90-264 V / 47-63 Hz). adaptateurs d 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Amplificateur Sparateur. Botier en ABS (IP66). dimensions exterieures:longueur 200 x largeur 200 x hauteur 40mm. avec cbles de signal pour l'exploration de 1 b.safe Capteurs de Niveau et alimentation lectrique (90-264 V / 47-63 Hz). adaptateurs d 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Amplificateur Séparateur. Boîtier en ABS (IP66). dimensions exterieures:longueur 200 x largeur 200 x hauteur 40mm. avec câbles de signal pour l'exploration de 1 b.safe Capteurs de Niveau et alimentation électrique (90-264 V / 47-63 Hz). adaptateurs d 1 * 1 Pce BOHLR660-04 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou