Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Fournisseur: Bohlender
R9125-02
BOHLR9125-02EA 241 EUR InStock
BOHLR9125-02
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Raccords et connecteurs
Une connexion pour collecter les déchets liquides de jusqu'à 2 systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les tubes de déchets b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement
  • Une pente supplémentaire améliore le débit et empêche tout reflux
Fabriqué en PE-EX antistatique, adapté aux planches d'une épaisseur de 10 à 35 mm, fixation facile avec contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux raccords latéraux, les filetages inclinés permettent une inclinaison supplémentaire et un raccordement des tuyaux sans pliage.
Connexions sur la face supérieure : 2×2 raccords capillaires (filetage UNF ¼") avec raccords b.safe pour capillaires avec Ø ext. 1,6/2,2/3,2 mm, raccord de tuyau 2×1 (filetage femelle NPT ¹/₈") avec connecteur de tuyau b.safe pour tube Int.Ø. 6,5 à 8 mm. Connexion en bas : filetage mâle GL 25 pour connexion directe avec les tubes à déchets flexibles b.safe.
Information de livraison: Inclut:
1 × support de bureau multiport II b.safe
12× raccords b.safe : 4× Ø 1,6 mm (vert), 4× Ø 2,2 mm (violet), 4× Ø 3,2 mm (jaune)
4× raccords aveugles b.safe pour connexion capillaire (UNF ¼")
2× Raccords de Tuyau b.safe pour Ø Int. 6,5 à 8 mm
2× raccords aveugles b.safe pour raccordement de tuyau (NPT ¹/₈")
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité