PTFE tubing, BOLA
Fournisseur: Bohlender
S1810-41
BOHLS1810-41EA 44.3 EUR InStock
BOHLS1810-41
PTFE tubing, BOLA
Tuyaux Transfer Tubing
Translucent to milky-white appearance.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Flame retardant according to UL94V0
Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité