Cutter pour tuyaux
Fournisseur: Bohlender
S1852-28
BOHLS1852-28EA 103 EUR InStock
BOHLS1852-28
Cutter pour tuyaux
Cutters
Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
  • Blade is exchangeable
  • Not suitable for steel reinforced tubing
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité