Maintenaince Kit for Star Desiccators
Fournisseur: Bohlender
V1778-02
BOHLV1778-02EA 89.9 EUR InStock
BOHLV1778-02
Maintenaince Kit for Star Desiccators
Dessiccateurs
Maintenance Kit for SICCO Star-Desiccators consists of one cellular rubber sealing tape, one magnetic tape and four non-slip rubber feet.
  • Easy replacement of sealing and magnetic tape to ensure the airtight closure of the desiccator
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité