Chambre de dessiccation cadre en aluminium et paroi en verre borosilicat 3.3, 1 porte avec hygromtre lectronique, 4 tagres en acier inoxydable, volume utile 42 L - dim. ext. (lxhxp) 310x525x375mm - unit de schage et de rgnration intgre au 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Chambre de dessiccation cadre en aluminium et paroi en verre borosilicat 3.3, 1 porte avec hygromtre lectronique, 4 tagres en acier inoxydable, volume utile 42 L - dim. ext. (lxhxp) 310x525x375mm - unit de schage et de rgnration intgre au 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chambre de dessiccation cadre en aluminium et paroi en verre borosilicaté 3.3, 1 porte avec hygromètre électronique, 4 étagères en acier inoxydable, volume utile 42 L - dim. ext. (lxhxp) 310x525x375mm - unité de séchage et de régénération intégrée au 1 * 1 Pce BOHLV1823-07 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou