Etagre dessicateur SICCO. Convient pour Maxi, Big Star et mur. Acier inoxydable et deux rails de polyamide. Largeur x hauteur x profondeur (mm ) 495 x 0,8 x 515. Matriau du plateau inox. Trous 36 x 20 mm. Rails polyamide. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Etagre dessicateur SICCO. Convient pour Maxi, Big Star et mur. Acier inoxydable et deux rails de polyamide. Largeur x hauteur x profondeur (mm ) 495 x 0,8 x 515. Matriau du plateau inox. Trous 36 x 20 mm. Rails polyamide. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Etagère dessicateur SICCO. Convient pour Maxi, Big Star et mur. Acier inoxydable et deux rails de polyamide. Largeur x hauteur x profondeur (mm ) 495 x 0,8 x 515. Matériau du plateau inox. Trous 36 x Ø 20 mm. Rails polyamide. 1 * 1 Pce BOHLV1860-03 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou