Armoires de dessiccation, série SICCO Maxi
Fournisseur: Bohlender
V1927-07
BOHLV1927-07EA 5960 EUR InStock
BOHLV1927-07
Armoires de dessiccation, série SICCO Maxi
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Ces armoires en acrylique orange sont équipées d'un cadre en aluminium renforcé et d'une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Les panneaux en acrylique orange réduisent la lumière incidente et protègent des rayonnements ultraviolets. Elles sont particulièrement adaptées au stockage des substances photosensibles.
  • L'hygromètre électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Résistance thermique comprise entre –20 et +70 °C
  • Facilité de déplacement grâce aux quatre roulettes des armoires
Capacité de charge : 30 kg/étagère, 160 kg (total)
Capacité de charge : 30 kg/étagère, 160 kg (total)
Information de livraison: fournies avec quatre étagères télescopiques amovibles en acier inoxydable et un plateau de dessiccation. Capacité maximale de 34 étagères. Gel de silice non fourni.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité