Dessicateur SICCO-Maxi 1-Noir, PMMA / AL, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm. Cadre en verre acrylique noir / aluminium, avec : porte lastique garniture, 1 plateau dshydratant, 1 hygromtre mont, 1 serrure magntique, 4 tagres amovibles en acier in 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Dessicateur SICCO-Maxi 1-Noir, PMMA / AL, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm. Cadre en verre acrylique noir / aluminium, avec : porte lastique garniture, 1 plateau dshydratant, 1 hygromtre mont, 1 serrure magntique, 4 tagres amovibles en acier in 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Dessicateur SICCO-Maxi 1-Noir, PMMA / AL, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm. Cadre en verre acrylique noir / aluminium, avec : porte élastique garniture, 1 plateau déshydratant, 1 hygromètre monté, 1 serrure magnétique, 4 étagères amovibles en acier in 1 * 1 Pce BOHLV1936-07 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou