Armoire dessiccateur, SICCO Tower Star
Fournisseur: Bohlender
V1938-07
BOHLV1938-07EA 2220 EUR InStock
BOHLV1938-07
Armoire dessiccateur, SICCO Tower Star
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Cadre en aluminium avec vitres en verre acrylique, 4 étagères en polycarbonate, cuvette, hygromètre et produits desséchants, peut être équipé avec jusqu’à 38 étagères, empilable.
  • Cadre en aluminium renforcé avec vitres en verre acrylique
  • Porte avec aimant et joint d’étanchéité périphérique en caoutchouc
  • Hygromètre électronique lisible facilement
  • Etagères ajustables variablement
  • Etagères extractibles
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • UVC 1
Les dessiccateurs SICCO pour le séchage et entreposage sont appropriés pour l’entreposage ou séchage réduisant d’More Product Information
Collapse All
Désignation Clayettes l×p×h ext. l×p×h int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tower-Star dessiccateur pour séchage/entreposage (73 L) 4 310×375×735 mm 260×330×690 mm 1 BOHLV1938-07
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité