Chambre de dessication cadre en aluminium et paroi en PMMA noire, 1 porte fermeture magntique avec hygromtre lectronique, 2 tagres acier inox, volume 156 L - dim. ext. (lxhxp) 560x560x580mm - dim. int. 495x500x540(lxhxp) - bac pour gel dshydrat 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Chambre de dessication cadre en aluminium et paroi en PMMA noire, 1 porte fermeture magntique avec hygromtre lectronique, 2 tagres acier inox, volume 156 L - dim. ext. (lxhxp) 560x560x580mm - dim. int. 495x500x540(lxhxp) - bac pour gel dshydrat 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chambre de dessication cadre en aluminium et paroi en PMMA noire, 1 porte fermeture magnétique avec hygromètre électronique, 2 étagères acier inox, volume 156 L - dim. ext. (lxhxp) 560x560x580mm - dim. int. 495x500x540(lxhxp) - bac pour gel déshydrat 1 * 1 Pce BOHLV1939-07 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou