Lunettes-masques autoclavables pour salles propres, Coverall Autoclave
Fournisseur: Bollé Safety
COVACLAVE
BOLECOVACLAVEEA 22.2 EUR InStock
BOLECOVACLAVE
Lunettes-masques autoclavables pour salles propres, Coverall Autoclave
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques Coverall pour salles propres avec ventilation interchangeable assurent protection et confort. Il est possible de les porter sur des lunettes correctrices.
  • PLATINUM: Ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures (1.4cd/m²), aux produits chimiques les plus agressifs et retarde l’apparition de buée
  • Lanière réglable
  • Aération indirecte et interchangeable sur le haut
  • Autoclavables et ultra-confortables
Poids: 54 g
Certifications: EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité