Welding helmet, Fusion
Fournisseur: Bollé Safety
FUSV
BOLEFUSVEA 186 EUR InStock
BOLEFUSV
Welding helmet, Fusion
Casques Casques de sécurité
Welding helmet and visor with integrated active welding filters to provide reliable protection. For use in ligth or darkened environments the visor ensures permanent protection against UV/IR emissions, heat, sparks and projections.
  • Mask painted in ZYTEL in high heat-resistant polyamide
  • Adjustable head band, blocking position
  • Interchangeable hygienic strip
  • Auto recovery delay adjustment
  • Ultra easy to change screen guard and filter
  • Solar power
  • Variable tint 6-8/9-13
Antireflection exterior toric guard screen: 114×91 mm
Interior guard screen: 103×52 mm
Weight: 525 g
Certifications: EN 379, EN 175
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité